5-Methyl-2-pyrazincarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR28728-100G
OR28728-25G
OR28728-5G
APOSOR28728-100GEA
39.3
EUR
APOSOR28728-100G
APOSOR28728-25G
APOSOR28728-5G
5-Methyl-2-pyrazincarbonsäure
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Schmelzpunkt: 165…171 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00068241 CAS-Nummer: 5521-55-1 EINECS: 413-260-9 |