2-Mercapto-1-methylimidazol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Mercapto-N-methyl-1H-imidazole, Thiamazole, Methimazole, 1-Methyl-1H-imidazole-2(3H)-thione, 2-Mercapto-N-methylimidazole, 2-Mercapto-1-methyl-1H-imidazole

OR28714-100G OR28714-25G OR28714-500G
APOSOR28714-100GEA 79.9 EUR
APOSOR28714-100G APOSOR28714-25G APOSOR28714-500G
2-Mercapto-1-methylimidazol
2-Mercapto-1-methylimidazole
Formel: C₄H₆N₂S
Molekulargewicht: 114.17 g/mol
Siedepunkt: 280 °C
Schmelzpunkt: 144…147 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00179321
CAS-Nummer: 60-56-0
EINECS: 200-482-4
Merck Index: 13,06000

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR