1-(3-Methyl-2-pyrazinyl)ethanon
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(3-Methylpyrazinyl)ethan-1-one, 1-(3-Methylpyrazin-2-yl)ethanone
OR28702-100G OR28702-25G
APOSOR28702-100GEA 368 EUR
APOSOR28702-100G APOSOR28702-25G
1-(3-Methyl-2-pyrazinyl)ethanon
2-Acetyl-3-methylpyrazine
Formel: C₇H₈N₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014612
CAS-Nummer: 23787-80-6