Methyl-2-(chlorsulfonyl)benzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR28691-1G OR28691-5G
APOSOR28691-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28691-1G APOSOR28691-5G
Methyl-2-(chlorsulfonyl)benzoat
Methyl-2-(chlorsulfonyl)benzoat
Formel: C₈H₇ClO₄S
Schmelzpunkt: 59…64 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009797
CAS-Nummer: 26638-43-7
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III