2-Bromanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR28661-100G OR28661-25G
APOSOR28661-100GEA 24.8 EUR
APOSOR28661-100G APOSOR28661-25G
2-Bromanisol 98%
2-Bromanisol
Formel: C₇H₇BrO
Siedepunkt: 220…223 °C
Schmelzpunkt: 44257 °C
Dichte: 1,502 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 96 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000064
CAS-Nummer: 578-57-4
EINECS: 209-425-8
UN-Nummer: 3082
ADR: 9+EHS,III