α-Brom-4-nitrotoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, α-Bromo-p-nitrotoluene
OR28642-100G OR28642-500G
APOSOR28642-100GEA 52.2 EUR
APOSOR28642-100G APOSOR28642-500G
α-Brom-4-nitrotoluol 98%
α-Brom-4-nitrotoluol
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molekulargewicht: 216.03 g/mol
Siedepunkt: 304
Schmelzpunkt: 97…101 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007373
CAS-Nummer: 100-11-8
EINECS: 202-820-6
UN-Nummer: 3261
ADR: 8 II