α-Chlor-o-xylol 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methylbenzyl chloride
OR28627-1KG
OR28627-500G
OR28627-5KG
APOSOR28627-1KGEA
563
EUR
APOSOR28627-1KG
APOSOR28627-500G
APOSOR28627-5KG
α-Chlor-o-xylol 98+%
α-Chlor-o-xylol
Intermediate for organic synthesis.
Formel:
C₈H₉Cl Siedepunkt: 197…199 °C Schmelzpunkt: 2 °C Dichte: 1.063 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 73.9 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000899 CAS-Nummer: 552-45-4 EINECS: 209-013-8 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |