Ethylbutyrylacetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl Butyrylacetate, Ethyl 3-oxohexanoate
OR28623-25G OR28623-100G OR28623-500G
APOSOR28623-25GEA 21.9 EUR
APOSOR28623-25G APOSOR28623-100G APOSOR28623-500G
Ethylbutyrylacetat 95%
Ethylbutyrylacetat
Formel: C₈H₁₄O₃
Siedepunkt: 94…95 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 0.99 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 78 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009401
CAS-Nummer: 3249-68-1
EINECS: 221-835-9