3,3-Dimethylbutanon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,1,1-Trimethylacetone, Methyl tert-butyl ketone, Pinacolone, tert-Butyl methyl ketone, 3,3-Dimethyl-2-butanone
OR28613-100G OR28613-500G
APOSOR28613-100GEA 0 EUR
APOSOR28613-100G APOSOR28613-500G
3,3-Dimethylbutanon 97%
3,3-Dimethylbutanon
Formel: C₆H₁₂O
Siedepunkt: 105…106 °C
Schmelzpunkt: –53 °C
Dichte: 0.801 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 5 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008846
CAS-Nummer: 75-97-8
UN-Nummer: 1224
ADR: 3,II