4-Cyclohexylanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR28600-1G OR28600-10G OR28600-5G
APOSOR28600-1GEA 36.4 EUR
APOSOR28600-1G APOSOR28600-10G APOSOR28600-5G
4-Cyclohexylanilin
4-Cyclohexylanilin
Formel: C₁₂H₁₇N
Siedepunkt: 166 °C/13mmHg
Schmelzpunkt: 52…56 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001454
CAS-Nummer: 6373-50-8