Phenylsalicylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Phenyl 2-hydroxybenzoate, Phenyl Salicylate
OR28581-100G
OR28581-500G
APOSOR28581-100GEA
21.9
EUR
APOSOR28581-100G
APOSOR28581-500G
Phenylsalicylat
Phenylsalicylat
Formel:
C₁₃H₁₀O₃ Siedepunkt: 172…174 °C/12mmHg Schmelzpunkt: 40…45 °C Dichte: 1.25 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 113 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002213 CAS-Nummer: 118-55-8 EINECS: 204-259-2 |