2,6-Naphthalindisulfonsäure Dinatriumsalz
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2858-100G OR2858-500G OR2858-1KG
APOSOR2858-100GEA 21.9 EUR
APOSOR2858-100G APOSOR2858-500G APOSOR2858-1KG
2,6-Naphthalindisulfonsäure Dinatriumsalz
Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate
Formel: C₁₀H₈O₆S₂
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004092
CAS-Nummer: 1655-45-4
EINECS: 216-735-7