2-Chlormethyl-m-xylol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Chloro-1,2,6-trimethylbenzene, 1-(Chloromethyl)-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbenzyl chloride, 2-(Chloromethyl)-1,3-dimethylbenzene
OR2853-25G OR2853-5G
APOSOR2853-25GEA 52.2 EUR
APOSOR2853-25G APOSOR2853-5G
2-Chlormethyl-m-xylol
2-Chlormethyl-m-xylol
Formel: C₉H₁₁Cl
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01310815
CAS-Nummer: 5402-60-8
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II