Phenylmaleic anhydride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR28465-1G OR28465-25G OR28465-5G
APOSOR28465-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28465-1G APOSOR28465-25G APOSOR28465-5G
Phenylmaleic anhydride
Phenylmaleic anhydride
Formel: C₁₀H₆O₃
Siedepunkt: 122…125 °C/0,2mmHg
Schmelzpunkt: 118…122 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015472
CAS-Nummer: 36122-35-7
EINECS: 252-881-8