1,6-Naphthalindisulfonsäure-Dinatriumsalz 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,6-Naphthalenedisulphonic acid Disodium salt, Sodium naphthalene-1,6-disulphonate
OR2838-100G OR2838-500G OR2838-1KG
APOSOR2838-100GEA 21.9 EUR
APOSOR2838-100G APOSOR2838-500G APOSOR2838-1KG
1,6-Naphthalindisulfonsäure-Dinatriumsalz 97%
Disodium-1,6-naphthalenedisulphonate
Formel: C₁₀H₈O₆S₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021522
CAS-Nummer: 1655-43-2
EINECS: 216-734-1