3-Brom-6-chlor-2-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2823-100G
OR2823-25G
OR2823-5G
APOSOR2823-100GEA
580
EUR
APOSOR2823-100G
APOSOR2823-25G
APOSOR2823-5G
3-Brom-6-chlor-2-methylpyridin
3-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine
Formel:
C₆H₅BrClN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07375117 CAS-Nummer: 132606-40-7 |