1-Methyl-1-p-tolylethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-Methylphenyl)propan-2-amine
OR2820-1G
OR2820-250MG
OR2820-100MG
APOSOR2820-1GEA
445
EUR
APOSOR2820-1G
APOSOR2820-250MG
APOSOR2820-100MG
1-Methyl-1-p-tolylethylamine
1-Methyl-1-p-tolylethylamine
Formel:
C₁₀H₁₅N Schmelzpunkt: 112 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08669637 CAS-Nummer: 6526-79-0 |