Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
OR27981-10KG
OR27981-1KG
OR27981-250G
APOSOR27981-10KGEA
545
EUR
APOSOR27981-10KG
APOSOR27981-1KG
APOSOR27981-250G
Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid 98%
Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid
Formel:
C₄H₁₀Cl₃N Schmelzpunkt: 211…215 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012515 CAS-Nummer: 821-48-7 EINECS: 212-479-5 UN-Nummer: 2923 ADR: 8+6.1,II |