2-Brom-5-nitrobenzoesäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific

OR27973-100G OR27973-25G
APOSOR27973-100GEA 223 EUR
APOSOR27973-100G APOSOR27973-25G
2-Brom-5-nitrobenzoesäure 98%
2-Bromo-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
Molekulargewicht: 246.02 g/mol
Siedepunkt: 371
Schmelzpunkt: 180…181 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134558
CAS-Nummer: 943-14-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR