7-Azaindol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR27924-5G OR27924-25G
APOSOR27924-5GEA 21.9 EUR
APOSOR27924-5G APOSOR27924-25G
7-Azaindol 98%
7-Azaindol
Formel: C₇H₆N₂
Siedepunkt: 270 °C
Schmelzpunkt: 103…110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005606
CAS-Nummer: 271-63-6
EINECS: 205-981-0