2-Amino-1-methylbenzimidazole

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine

OR27921-1G OR27921-5G OR27921-10G
APOSOR27921-1GEA 21.9 EUR
APOSOR27921-1G APOSOR27921-5G APOSOR27921-10G
2-Amino-1-methylbenzimidazole
2-Amino-1-methylbenzimidazole
Formel: C₈H₉N₃
Schmelzpunkt: 203…206 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142855
CAS-Nummer: 1622-57-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR