1-Brom-4-chlor-2-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR27686-100G
OR27686-1KG
OR27686-500G
APOSOR27686-100GEA
65.4
EUR
APOSOR27686-100G
APOSOR27686-1KG
APOSOR27686-500G
1-Brom-4-chlor-2-nitrobenzol
1-Brom-4-chlor-2-nitrobenzol
Formel:
C₆H₃BrClNO₂ Schmelzpunkt: 67…72 °C Dichte: 2,048 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00024320 CAS-Nummer: 41513-04-6 EINECS: 255-421-4 |