2-Morpholino-5-nitrobenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR27640-100MG OR27640-500MG
APOSOR27640-100MGEA 37.7 EUR
APOSOR27640-100MG APOSOR27640-500MG
2-Morpholino-5-nitrobenzaldehyd
2-Morpholino-5-nitrobenzaldehyd
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₄
Schmelzpunkt: 115 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00439921
CAS-Nummer: 30742-62-2