2,4,5-Trimethylanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR27602-1G OR27602-250MG OR27602-5G
APOSOR27602-1GEA 72.5 EUR
APOSOR27602-1G APOSOR27602-250MG APOSOR27602-5G
2,4,5-Trimethylanilin
2,4,5-Trimethylanilin
Formel: C₉H₁₃N
Molekulargewicht: 135.21 g/mol
Siedepunkt: 234
Schmelzpunkt: 68 °C
Dichte: 0.957
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00025201
CAS-Nummer: 137-17-7
EINECS: 205-282-0
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1 III