Propargylamin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
OR27447-100G
OR27447-25G
OR27447-5G
APOSOR27447-100GEA
0
EUR
APOSOR27447-100G
APOSOR27447-25G
APOSOR27447-5G
Propargylamin Hydrochlorid
Propargylamin Hydrochlorid
Formel:
C₃H₆ClN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012907 CAS-Nummer: 15430-52-1 |