2-Methylpropanimidamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR27276-1G OR27276-5G OR27276-25G
APOSOR27276-1GEA 21.9 EUR
APOSOR27276-1G APOSOR27276-5G APOSOR27276-25G
2-Methylpropanimidamide hydrochloride
2-Methylpropanimidamide hydrochloride
Formel: C₄H₁₁ClN₂
Schmelzpunkt: 159…162 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173787
CAS-Nummer: 22007-68-7