4-Chloro-N-2-dihydroxybenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR27157-1G
OR27157-250MG
OR27157-500MG
OR27157-2.5G
OR27157-5G
APOSOR27157-1GEA
292
EUR
APOSOR27157-1G
APOSOR27157-250MG
APOSOR27157-500MG
APOSOR27157-2.5G
APOSOR27157-5G
4-Chloro-N-2-dihydroxybenzamide
4-Chloro-N-2-dihydroxybenzamide
Formel:
C₇H₆ClNO₃ Schmelzpunkt: 195…199 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00178744 CAS-Nummer: 61799-78-8 |