2-Methoxybenzophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR26815-1G OR26815-5G
APOSOR26815-1GEA 65.4 EUR
APOSOR26815-1G APOSOR26815-5G
2-Methoxybenzophenon
2-Methoxybenzophenon
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Siedepunkt: 149…150 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 36…38 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017163
CAS-Nummer: 2553-04-0
EINECS: 219-857-9