5-Bromonicotinoyl chloride

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR26792-1G OR26792-5G
APOSOR26792-1GEA 69.6 EUR
APOSOR26792-1G APOSOR26792-5G
5-Bromonicotinoyl chloride
5-Bromonicotinoyl chloride
Formel: C₆H₃BrClNO
Schmelzpunkt: 72…74 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173853
CAS-Nummer: 39620-02-5
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR