Boc-L-cyclopropylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2677-1G
OR2677-5G
OR2677-10G
APOSOR2677-1GEA
30.1
EUR
APOSOR2677-1G
APOSOR2677-5G
APOSOR2677-10G
Boc-L-cyclopropylglycine
Boc-L-cyclopropylglycine
Formel:
C₁₀H₁₇NO₄ Schmelzpunkt: 79 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06659132 CAS-Nummer: 155976-13-9 |