2-Methyl-3-pyridinboronsäurepinakolester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR2664-1G
OR2664-5G
APOSOR2664-1GEA
63.8
EUR
APOSOR2664-1G
APOSOR2664-5G
2-Methyl-3-pyridinboronsäurepinakolester 95%
2-Methyl-3-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₈BNO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08669594 CAS-Nummer: 1012084-56-8 |