3-Chlor-p-anisidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chloro-4-methoxyaniline, 4-Amino-2-chloroanisole, 3-Chloro-4-anisidine
OR26465-25G OR26465-1G OR26465-5G
APOSOR26465-25GEA 69.6 EUR
APOSOR26465-25G APOSOR26465-1G APOSOR26465-5G
3-Chlor-p-anisidin 98%
3-Chlor-p-anisidin
Formel: C₇H₈ClNO
Schmelzpunkt: 50…55 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007771
CAS-Nummer: 5345-54-0
EINECS: 226-298-4
UN-Nummer: 2233
ADR: 6.1,III