4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR26454-1G
OR26454-5G
OR26454-25G
APOSOR26454-1GEA
21.9
EUR
APOSOR26454-1G
APOSOR26454-5G
APOSOR26454-25G
4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyd
4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₈H₇NO₄ Schmelzpunkt: 97…100 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00126498 CAS-Nummer: 31680-08-7 |