α-Brom-3-iodtoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Bromomethyl)-3-iodobenzene, α-Bromo-m-iodotoulene, 3-Iodobenzyl bromide
OR2639-100G OR2639-25G OR2639-5G
APOSOR2639-100GEA 473 EUR
APOSOR2639-100G APOSOR2639-25G APOSOR2639-5G
α-Brom-3-iodtoluol 98%
α-Brom-3-iodtoluol
Formel: C₇H₆BrI
Molekulargewicht: 296.93 g/mol
Schmelzpunkt: 45…50 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00019016
CAS-Nummer: 49617-83-6
UN-Nummer: 3261
ADR: 8 II