1,2-Diiodethan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2622-100G OR2622-25G
APOSOR2622-100GEA 122 EUR
APOSOR2622-100G APOSOR2622-25G
1,2-Diiodethan 97%
1,2-Diiodethan
Formel: C₂H₄I₂
Schmelzpunkt: 80…84 °C
Dichte: 2,132 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001093
CAS-Nummer: 624-73-7
EINECS: 210-859-5