8-Iod-1-naphthoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR26125-1G OR26125-250MG
APOSOR26125-1GEA 200 EUR
APOSOR26125-1G APOSOR26125-250MG
8-Iod-1-naphthoesäure
8-Iod-1-naphthoesäure
Formel: C₁₁H₇IO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 13577-19-0