ω-Brom-4-phenylacetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromo-4'-phenylacetophenone, Bromomethyl p-phenylphenyl ketone, α-Bromo-4-phenylacetophenone, Biphenyl-4-yl bromomethyl ketone, 4-Phenylphenacyl bromide
OR26026-100G OR26026-25G
APOSOR26026-100GEA 0 EUR
APOSOR26026-100G APOSOR26026-25G
ω-Brom-4-phenylacetophenon 97%
ω-Brom-4-phenylacetophenon
Formel: C₁₄H₁₁BrO
Molekulargewicht: 275.14 g/mol
Siedepunkt: 354
Schmelzpunkt: 123…125 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000202
CAS-Nummer: 135-73-9
UN-Nummer: 3261
ADR: 8 II