3-(Brommethyl)-5-chlorbenzo[b]thiophen
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR26008-1G OR26008-5G
APOSOR26008-1GEA 87.3 EUR
APOSOR26008-1G APOSOR26008-5G
3-(Brommethyl)-5-chlorbenzo[b]thiophen
3-(Brommethyl)-5-chlorbenzo[b]thiophen
Formel: C₉H₆BrClS
Schmelzpunkt: 129…131 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00173769
CAS-Nummer: 1198-51-2
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III