Benzo[b]thiophene-1,1-dioxide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR26005-1G
OR26005-5G
APOSOR26005-1GEA
27.7
EUR
APOSOR26005-1G
APOSOR26005-5G
Benzo[b]thiophene-1,1-dioxide
Benzo[b]thiophene-1,1-dioxide
Formel:
C₈H₆O₂S Schmelzpunkt: 137…142 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052178 CAS-Nummer: 825-44-5 EINECS: 212-544-8 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |