2-Carboxythiophene-5-boronic acid

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR25978-1G OR25978-250MG OR25978-5G
APOSOR25978-1GEA 27.7 EUR
APOSOR25978-1G APOSOR25978-250MG APOSOR25978-5G
2-Carboxythiophene-5-boronic acid
2-Carboxythiophene-5-boronic acid
Formel: C₅H₅BO₄S
Schmelzpunkt: 135…136 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02323211
CAS-Nummer: 465515-31-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR