3-Hydroxy-4-iodbenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR25974-5G OR25974-25G
APOSOR25974-5GEA 21.9 EUR
APOSOR25974-5G APOSOR25974-25G
3-Hydroxy-4-iodbenzoesäure 97%
3-Hydroxy-4-iodbenzoesäure
Formel: C₇H₅IO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02068386
CAS-Nummer: 58123-77-6
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III