2,3-Dichlorchinoxalin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR25839-100G OR25839-25G OR25839-500G
APOSOR25839-100GEA 125 EUR
APOSOR25839-100G APOSOR25839-25G APOSOR25839-500G
2,3-Dichlorchinoxalin 98%
2,3-Dichloroquinoxaline
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
Schmelzpunkt: 152…154 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006720
CAS-Nummer: 2213-63-0
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III