3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
trans-4-(Acetylamino)cinnamic acid
OR25793-1G
OR25793-5G
APOSOR25793-1GEA
58
EUR
APOSOR25793-1G
APOSOR25793-5G
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid
Formel:
C₁₁H₁₁NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016846 CAS-Nummer: 7152-04-7 |