Tris(2-methylphenyl)phosphin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Tris(o-tolyl)phosphine, Tri-o-tolylphosphine
OR25778-100G OR25778-25G OR25778-500G
APOSOR25778-100GEA 52.2 EUR
APOSOR25778-100G APOSOR25778-25G APOSOR25778-500G
Tris(2-methylphenyl)phosphin 96%
Tris(2-methylphenyl)phosphin
Formel: C₂₁H₂₁P
Schmelzpunkt: 123…129 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008514
CAS-Nummer: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9