Tris(4-methylphenyl)phosphin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR25774-100G OR25774-25G OR25774-5G
APOSOR25774-100GEA 65.4 EUR
APOSOR25774-100G APOSOR25774-25G APOSOR25774-5G
Tris(4-methylphenyl)phosphin 99%
Tris(4-methylphenyl)phosphin
Formel: C₂₁H₂₁P
Schmelzpunkt: 144…148 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008542
CAS-Nummer: 1038-95-5