2-Chloro-4-nitro-1H-imidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2577-1G
OR2577-25G
OR2577-5G
APOSOR2577-1GEA
21.9
EUR
APOSOR2577-1G
APOSOR2577-25G
APOSOR2577-5G
2-Chloro-4-nitro-1H-imidazole
2-Chloro-4-nitro-1H-imidazole
Formel:
C₃H₂ClN₃O₂ Schmelzpunkt: 214…216 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03419295 CAS-Nummer: 57531-37-0 |