α-Chlor-m-xylol 94%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
OR2562-100G OR2562-250G OR2562-1KG
APOSOR2562-100GEA 26.1 EUR
APOSOR2562-100G APOSOR2562-250G APOSOR2562-1KG
α-Chlor-m-xylol 94%
α-Chlor-m-xylol
Formel: C₈H₉Cl
Siedepunkt: 195…196 °C
Dichte: 1.064 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000909
CAS-Nummer: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II