2-(Methylthio)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR25479-1G
OR25479-2.5G
APOSOR25479-1GEA
43.5
EUR
APOSOR25479-1G
APOSOR25479-2.5G
2-(Methylthio)benzoesäure
2-(Methylthio)benzoesäure
Formel:
C₈H₈O₂S Schmelzpunkt: 169…173 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00029934 CAS-Nummer: 3724-10-5 |