2-(4,5-Dichloro-1H-imidazol-1-yl)ethanethioamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR25115-1G OR25115-250MG
APOSOR25115-1GEA 143 EUR
APOSOR25115-1G APOSOR25115-250MG
2-(4,5-Dichloro-1H-imidazol-1-yl)ethanethioamide
2-(4,5-Dichloro-1H-imidazol-1-yl)ethanethioamide
Formel: C₅H₅Cl₂N₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084996
CAS-Nummer: 175201-50-0