(±)-Diethylacetylsuccinat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Diethyl 2-acetylsuccinate, Diethyl acetylsuccinate
OR25059-100G OR25059-25G
APOSOR25059-100GEA 0 EUR
APOSOR25059-100G APOSOR25059-25G
(±)-Diethylacetylsuccinat
(±)-Diethylacetylsuccinat
Formel: C₁₀H₁₆O₅
Siedepunkt: 180…183 °C
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 112 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009157
CAS-Nummer: 1115-30-6